Learn More
9-beta-D-arabinofuranosilguanina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17332491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17332491 100 mg 100 miligramos
17342491 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17332491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 38819-10-2
Fórmula molecular C10H13N5O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD00065486
Clave InChI NYHBQMYGNKIUIF-FJFJXFQQSA-N
Sinónimo Araguanosine; Ara-G
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-beta-D-Arabinofuranosylguanine
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Punto de fusión 225°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24