Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosiladenina-5'-monofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420467 5 g 5 g
15410467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65653.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disrupts viral DNA synthesis. Competitive viral DNA polymerase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Interrumpe la síntesis viral del ADN. Inhibidor competitivo de la ADN polimerasa viral. Activo contra los virus del herpes simplex y la varicela zóster in vivo.
Solubilidad
Soluble en agua a 4 mg/ml
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco dentro de un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29984-33-6
Fórmula molecular C10H14N5O7P
Peso molecular (g/mol) 347.22
Número MDL MFCD00069723
Clave InChI UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N
Sinónimo vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate
PubChem CID 34768
Nombre IUPAC {[(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water at 4mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo