Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosil-2-fluoroadenina-5'-monofosfato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450417 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15450417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65154.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en DMSO o agua a 5 mg/ml
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75607-67-9
Fórmula molecular C10H13FN5O7P
Peso molecular (g/mol) 365.21
Número MDL MFCD00866418
Clave InChI GIUYCYHIANZCFB-FJFJXFQQSA-N
Sinónimo fludarabine phosphate, fludara, fludarabine 5'-monophosphate, fludura, oforta, 2-fluoro-ara amp, fludarabine monophosphate, famp, unii-1x9vk9o1sc
PubChem CID 30751
ChEBI CHEBI:63599
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5'-monophosphate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO or water at 5mg/ml
Nombre IUPAC {[(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo