Learn More
9-benciladenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Benzyladenine |
| CAS | 4261-14-7 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-11)17(8-16-10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 9-bencilpurin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1014 |