Learn More
Monómero 9-BBN, 97 %, 0,5 M en THF
Código de producto. 15438907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438907 500 mL 500 ml
15428907 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52287.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El monómero 9-BBN actúa como un reactivo de hidroboración selectivo en química orgánica sintética. Se emplea en las reacciones de Suzuki, así como en la preparación de alcoholes terminales por la adición selectiva por región de alquenos seguido por la división oxidativa utilizando peróxido de hidrógeno. También se utiliza en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por cobre de compuestos de organoborón con haluros de alquilo primarios y pseudohaluros. Actúa como un grupo de protección para los alquenos. Además, se utiliza como reactivo para la reacción de Hetero-Diels-Alder para la síntesis de alcaloides espirocíclicos. Además, se usa en la inserción intramolecular de alquenos en enlaces de paladio-nitrógeno.
Solubilidad
Miscible con éter, hexano, benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, cloroformo, dimetilsulfuro y diclorometano. Ligeramente miscible con ciclohexano, dimetoxietano, diglyme y dioxano.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, agentes oxidantes, ácidos y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 280-64-8
Fórmula molecular C8H14B
Peso molecular (g/mol) 121.01
Número MDL MFCD00074742
Clave InChI AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
PubChem CID 6327450
Nombre IUPAC 9$l{2}-borabiciclo[3.3.1]nonano
SMILES [B]1C2CCCC1CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-BBN monomer
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Olor Ether-like
Cantidad 500 mL
Número UN UN3399
Beilstein 605509
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ether,hexane,benzene,toluene,carbon tetrachloride,chloroform,dimethylsulfide and dichloromethane. Slightly miscible with cyclohexane,dimethoxyethane,diglyme and dioxane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.02
Porcentaje de pureza 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in THF