Learn More
9-antraldehído, TRC
Código de producto. 30332128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332128 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67920325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthraldehyde
CAS 642-31-9
Fórmula molecular C15H10O
Cantidad 25 g
Sinónimo 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
Nombre IUPAC antraceno-9-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 206.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0732