Learn More
9-Antraldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473604 500 g 500 g
11453604 25 g 25 g
11463604 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473604 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11258.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
9-Anthraldehyde is used to prepare asymmetrical tridentate Schiff base ligands, 2-(9-anthrylmethyl-ideneamino)-4-methyl-phenol and functionalized ligand like 2-(anthracen-9-ylidene)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione through Knoevenangel condensation with the diphosphine ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione. It is also used as an intermediate for dyes, pigment, active pharmaceutical ingredients and other organic compounds. Further, it is involved in the Diels Alder reaction with benzenediazonium-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-antraldehído se utiliza para preparar ligandos de base de Schiff tridentados asimétricos, 2-(9-antrilmetil-idenoamino)-4-metil-fenol y ligandos funcionales como 2-(antracen-9-ilideno)-4,5-bis(difenilfosfino)-4-ciclopenteno-1,3-diona mediante condensación de Knoevenangel con el ligando de difosfina 4,5-bis(difenilfosfino)-4-ciclopenteno-1,3-diona. También se utiliza como intermedio para colorantes, pigmentos, ingredientes farmacéuticos activos y otros compuestos orgánicos. Además, está involucrado en la reacción de Diels-Alder con el bencenodiazonio-2-carboxilato.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-31-9
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001254
Clave InChI YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
Nombre IUPAC antraceno-9-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthraldehyde
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 500 g
Beilstein 639167
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 98%