Learn More
Cloruro de 9-antracenilmetilo, TRC
Código de producto. 30341304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30341304 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67850525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthracenylmethyl Chloride
CAS 24463-19-2
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2 O . H Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo 9-(Chloromethyl)-anthracene, 9-(Chloromethyl)anthracene, NSC 241165
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2O.ClH/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16;/h1-14,19-20H,(H,24,25);1H
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)C2=NC(C(N2)c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC Cloruro de 4-(4,5-difenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)benzoilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 397.297
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.08