Learn More
9-antracenol melitraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Anthracenol Melitracen |
| CAS | 85118-29-2 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-9,10-dihydro-10,10-dimethyl-9-anthracenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO/c1-20(2)16-10-5-7-12-18(16)21(23,14-9-15-22(3)4)19-13-8-6-11-17(19)20/h5-8,10-13,23H,9,14-15H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C(C)(C)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-[3-(dimetilamino)propil]-10,10-dimetilantraceno-9-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 309.445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.209 |