Learn More
Éster etílico del ácido 9-antracenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Anthracenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 109690-74-6 |
| Fórmula molecular | C24 H20 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(9-Anthracenyl)propionic Acid Ethyl Ester, 3-(9-Anthryl)propionic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20O/c1-17-10-12-18(13-11-17)24(25)15-14-23-21-8-4-2-6-19(21)16-20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,16H,14-15H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)CCc2c3ccccc3cc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-antraceno-9-il-1-(4-metilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.415 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.151 |