Learn More
9-Antracenometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531092 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10502211 25 g Frasco de vidrio 25 g
13448428 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181870050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1468-95-7
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00001264
Clave InChI JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
Nombre IUPAC antracen-9-ilmetanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthracenemethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160.0°C to 164.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino