Learn More
9-Antracenometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482198 10 g 10 g
11492198 50 g 50 g
11402208 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15188.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
An anthracene derivative used in Diels-Alder reactions. Also used in the preparation of 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Derivado de antraceno usado en reacciones Diels-Alder. También se utiliza en la preparación de 9-antracenilmetil-1-piperazinacarboxilato.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente y presenta una turbidez muy débil.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1468-95-7
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00001264
Clave InChI JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
Nombre IUPAC antracen-9-ilmetanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthracenemethanol
Punto de fusión 160°C to 165°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1873402
Información de solubilidad Soluble in hot methanol very faint turbidity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%