Learn More
Ácido 9-antracenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30332618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332618 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30332618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6784555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 723-62-6
Fórmula molecular C15H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
Nombre IUPAC ácido antraceno-9-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681