Learn More
9-Antracenocarboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924781 500 g Frasco de vidrio 500 g
10245820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10754831 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153935000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-31-9
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001254
Clave InChI YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
Nombre IUPAC antraceno-9-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Anthracenecarboxaldehyde
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas