Learn More
Éster 2,5-dioxo-1-pirrolidinílico del ácido 9-antracenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Anthraceneacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| CAS | 1253107-42-4 |
| Fórmula molecular | C20H15NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(Anthracen-9-yl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15NO4/c22-18-9-10-19(23)21(18)25-20(24)12-17-15-7-3-1-5-13(15)11-14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,11H,9-10,12H2 |
| SMILES | O=C(Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-antraceno-9-ilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 333.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.1001 |