Learn More
9-Aminofenantreno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422128 250 mg 250 miligramos
15412128 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55773.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 947-73-9 | C14H11N | 193.249 g/mol
9-Aminophenanthrene can be used as a model ligand to study the binding of 9-aminophenanthrene to individual subsites within the active site of CYP(eryF). It is also used as a fluorescent-labeling reagent for free fatty acids (FFA),examination through HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-aminofenantreno se puede usar como ligando modelo para estudiar la unión del 9-aminofenantreno a subsitios individuales dentro del sitio activo de CYP(eryF). También se utiliza como reactivo de etiquetado fluorescente para ácidos grasos libres (FFA), examen mediante HPLC.
Solubilidad
Es ligeramente soluble en agua (0,00581 mg/ml).
Notas
Mantenera el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-73-9
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00001177
Clave InChI KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-aminophenanthrene, 9-phenanthrenamine, 9-phenanthrylamine, phenanthren-9-ylamine, unii-7m9m5km2xy, ccris 7006, 7m9m5km2xy, 9ap, acmc-20alvr, phenanthren-9-yl-amine
PubChem CID 13695
ChEBI CHEBI:50475
Nombre IUPAC fenantren-9-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Aminophenanthrene
Punto de fusión 137°C to 139°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad It is slightly soluble in water 0.00581mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido