Learn More
Clorhidrato de 9-aminofluoreno, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321847 5 g 5 g
11311847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05156.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5978-75-6 | C13H12ClN | 217.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-75-6
Fórmula molecular C13H12ClN
Peso molecular (g/mol) 217.70
Número MDL MFCD00012536
Clave InChI SYKJOJSYQSVNOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9h-fluoren-9-amine hydrochloride, 9-aminofluorene hydrochloride, 9h-fluoren-9-amine, hydrochloride, 9-fluorenamine hydrochloride, 9-aminofluorene hcl, fluorene-9-ylamine, chloride, 9h-fluoren-9-amine hcl, acmc-1b10k, 9-aminoflu-orene hydrochloride, 9-aminofluorene monohydrochloride
PubChem CID 2724685
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Aminofluorene hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3915368
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 9H-fluoren-9-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.7
Porcentaje de pureza ≥98%