Learn More
9-Aminoacridina, TRC
Código de producto. 30137499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137499 5 g 5 g
30138432 1 g 1 g
30012007 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1908805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-45-9
Fórmula molecular C13 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 9-Acridinamine, Acridine, 9-amino- (8CI), 10-Amino-5-azaanthracene, 9-Aminoacridine, 9AA, Aminacrin, Aminacrine, Izoacridina, Monacrin, NSC 13000, NSC 28747
Nombre IUPAC Acridina-9-Amina
SMILES Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Aminoacridine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0844