Learn More
9-Aminoacridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Aminoacridine |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0844 |