Learn More
Hemihidrato de 9-aminoacridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10596071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10596071 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10596071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134410010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Aminoacridine hemihydrate
Nombre de nota 98%
CAS 65944-23-2, 90-45-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C to 235.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H10N2·1/2H2O
Número MDL MFCD00150520
Cantidad 1 g
Beilstein 21, II, 280
Índice Merck 14, 407
Sinónimo acridin-9-amine hydrate, 9-aminoacridine hemihydrate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,freely soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,toluene and,pyridine
Clave InChI SPWFQHCZHQCDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.O
Nombre IUPAC acridin-9-amina; hidrato
Peso molecular (g/mol) 203.16
PubChem CID 2723763
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Aminoacridine hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.