Learn More
MedChemExpress 9-Aminoacridine
Código de producto. 16468756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468756 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB1422
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 9-Aminoacridine (Aminacrine) is a highly fluorescent dye used as a topical antiseptic and experimentally as a mutagen, an intracellular pH indicator. 9-Aminoacridine is an effective antibacterial agent with caries-disclosing features.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (141.58 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 194.23 g/mol
CAS 90-45-9
Sinónimo Aminacrine