Learn More
MedChemExpress 9-amino-CPT
Código de producto. 16402556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402556 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16402556 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY100309
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 363.37 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.17%
Solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 9-amino-20(S)-camptothecin
Objetivo Topoisomerase