Learn More
9-amino-6,8-di-1,3,2-ditiarsolan-2-il-5H-benzo[a]fenoxazin-5-ona (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Amino-6,8-di-1,3,2-dithiarsolan-2-yl-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one (Technical Grade) |
| CAS | 345340-48-9 |
| Fórmula molecular | C20H16As2N2O2S4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16As2N2O2S4/c23-13-5-6-14-19(15(13)21-27-7-8-28-21)26-20-16(22-29-9-10-30-22)18(25)12-4-2-1-3-11(12)17(20)24-14/h1-6H,7-10,23H2 |
| SMILES | Nc1ccc2N=C3C(=C([As]4SCCS4)C(=O)c5ccccc35)Oc2c1[As]6SCCS6 |
| Nombre IUPAC | 9-amino-6,8-bis(1,3,2-ditiarsolan-2-il)benzo[a]fenoxazin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 594.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 593.8527 |