Learn More
9-amino-3,4-dihidroacridin-1(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one |
| CAS | 104675-26-5 |
| Fórmula molecular | C13H12N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 9-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-acridinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H2,14,15) |
| SMILES | Nc1c2C(=O)CCCc2nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-amino-3,4-dihidro-2H-acridin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 212.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.095 |