Learn More
9-Amino-1,2,3,4-tetrahidroacridina Dihidrato de clorhidrato, TRC
Código de producto. 30133105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133105 2.5 g 2.50 g
30004492 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6297002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1684-40-8
Fórmula molecular C13 H14 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 234.72
Sinónimo 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9-aminoacridine hydrochloride, 5,6,7,8-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride, 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine hydrochloride, CI 970, Cognex, Hydroaminacrine, Romotal, THA, Tacrin hydrochloride, Tacrine hydrochloride, Tenakrin
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-amina; Cloruro
SMILES Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tacrine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0924