Learn More
Maleato de 9-amino-1,2,3,4-tetrahidroacridin-1-ol, TRC
Código de producto. 30328247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328247 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30328247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629900500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-acridin-1-ol Maleate
CAS 118909-22-1
Fórmula molecular C13 H14 N2 O . C4 H4 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (ACI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (±)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (ZCI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), HP 029, Mentane, P 83-6029A, Velnacrine hydrogen maleate, Velnacrine maleate, 1-Hydroxytacrine maleate, 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O.C4H4O4/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-5,11,16H,3,6-7H2,(H2,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES Nc1c2C(O)CCCc2nc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 9-amino-1,2,3,4-tetrahidroacridin-1-ol;(Z)-but-2-enodioico
Peso molecular (g/mol) 330.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1216