Learn More
9-Amino-1,2,3,4-tetrahidroacridin-1-ol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-d3 |
| CAS | 1219806-47-9 |
| Fórmula molecular | C13H11D3N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-acridinol-d3, HP 029-d3, Mentane-d3, P 83-6029A-d3, Velnacrine-d3, 1-Hydroxy Tacrine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13/h1-2,4-5,11,16H,3,6-7H2,(H2,14,15)/i7D2,11D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CCc2nc3ccccc3c(N)c2C1([2H])O |
| Nombre IUPAC | 9-amino-1,2,2-trideuterio-3,4-dihidroacridin-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 217.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1294 |