Learn More
Ácido 9-acridincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acridine-9-carboxylic Acid |
| CAS | 5336-90-3 |
| Fórmula molecular | C14 H9 N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Acridine-9-carboxylic Acid, 9-Acridinecarboxylic acid, NSC 386 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO2/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | ácido acridina-9-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0633 |