Learn More
Hidrato de ácido 9-acridincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Acridinecarboxylic Acid Hydrate |
| CAS | 332927-03-4 |
| Fórmula molecular | C14 H9 N O2 . H2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2 |
| SMILES | O.OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | ácido acridina-9-carboxílico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 241.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0739 |