Learn More
9-acetilazatioprina (9-acetil-6-[(1-metil-4-nitroimidazol-5-il)tio]purina), Mikromol™
Descripción
9-acetilazatioprina (9-acetil-6-[(1-metil-4-nitroimidazol-5-il)tio]purina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine) |
| CAS | 304441-05-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H9 N7 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purin-9-yl]ethanone, 9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, 9-Acetylazathioprine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N7O3S/c1-6(19)17-5-14-7-8(17)12-3-13-10(7)22-11-9(18(20)21)15-4-16(11)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)n1cnc2c(Sc3c(ncn3C)[N+](=O)[O-])ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 1-[6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il)sulfanilpurin-9-il]etanona |
| Mostrar más |