Learn More
9-Acetilantraseno, TRC
Código de producto. 30133045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133045 1 g 1 g
30011030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1684851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 784-04-3
Fórmula molecular C16H12O
Peso molecular (g/mol) 220.27
Sinónimo 1-(9-Anthracenyl)ethanone, 9-Anthryl Methyl Ketone, NSC 1143, NSC 13246, 1-(Anthracen-9-yl)ethanone
Nombre IUPAC 1-antracen-9-iletanona
SMILES O=C(C)C1=C2C(C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Acetylanthracene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0888