Learn More
9-Acetilantraceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384524 25 g 25 g
11374524 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01278.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220.271 g/mol
9-Acetylanthracene is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-acetilantraceno se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a una temperatura de 15 a 30 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 784-04-3
Fórmula molecular C16H12O
Peso molecular (g/mol) 220.271
Número MDL MFCD00001259
Clave InChI NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
Nombre IUPAC 1-antracen-9-iletanona
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Acetylanthracene
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1370056
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 96%