Learn More
9-Acetilantraceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606554 25 g Frasco de vidrio 25 g
10386110 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10606554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102440250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 784-04-3
Fórmula molecular C16H12O
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD00001259
Clave InChI NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
Nombre IUPAC 1-antracen-9-iletanona
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Acetylanthracene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 76°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07, II, 450
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino