Learn More
Éter metílico de 9-acetil apoquinidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Acetyl Apoquinidine Methyl Ether |
| CAS | 139239-49-9 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O3/c1-4-15-13-24-10-8-16(15)11-21(24)22(27-14(2)25)18-7-9-23-20-6-5-17(26-3)12-19(18)20/h4-7,9,12,16,21-22H,8,10-11,13H2,1-3H3/b15-4+/t16-,21+,22-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2nccc([C@H](OC(=O)C)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C/C/4=C\C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(S)-[(2R,4S,5Z)-5-etiliden-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metil] |
| Peso molecular (g/mol) | 366.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1943 |