Learn More
9-(acetoximetil)fluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(Acetoxymethyl)fluorene |
| CAS | 63839-86-1 |
| Fórmula molecular | C16H14O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 9H-Fluorene-9-methanol 9-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O2/c1-11(17)18-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Acetato de 9H-fluoren-9-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0994 |