Learn More
9,9'-Spirobifluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451199 5 g 5 g
15461199 250 mg 250 miligramos
15441199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64133.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 159-66-0 | C25H16 | 316.403 g/mol
A blue light emitting material in organic light emitting diodes (OLEDs). Also used as a blue-emitting material in electroluminescent devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un material emisor de luz azul en diodos emisores de luz orgánicos (OLED). También se utiliza como material emisor de luz azul en dispositivos electroluminiscentes.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159-66-0
Fórmula molecular C25H16
Peso molecular (g/mol) 316.403
Número MDL MFCD08704216
Clave InChI SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9'-spirobifluorene, 9,9'-spirobi fluorene, 9,9'-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobifluorene, pubchem3102, 9.9'-spirobifluorene, acmc-209dk2, 9,9 inverted exclamation mark-spirobi-fluorene
PubChem CID 135975
Nombre IUPAC 9,9'-spirobi[fluoreno]
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C24C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9'-Spirobifluorene
Punto de fusión 195°C to 200°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 1914463
Información de solubilidad Soluble in common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido