Learn More
Ácido 9,9'-espirobifluoreno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451779 5 g 5 g
15461779 250 mg 250 miligramos
15441779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64525.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 236389-21-2 | C25H17BO2 | 360.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 236389-21-2
Fórmula molecular C25H17BO2
Peso molecular (g/mol) 360.22
Número MDL MFCD13248568
Clave InChI WDDLHUWVLROJLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9'-spirobi fluoren-2-ylboronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluorene-2-boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-ylboronic acid, boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, boronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2-yl, acmc-209g4k, 9,9'-spirobifluorene-2-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-yl boronic acid
PubChem CID 22564369
Nombre IUPAC ácido 9,9'-espirobi[fluor]-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C21C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 10478712
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo