Learn More
Ácido 9,9'-(hidrazina-1,2-diilideno)bis(9-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)nonanoico), TRC
Código de producto. 30389554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389554 25 mg 25 miligramos
30389260 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH68652025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Nombres de analitos o componentes 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C40 H64 N2 O6
Fórmula InChI InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
Nombre IUPAC Ácido (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxi-1-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)octilideno]hidrazinilideno]-9-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)nonanoico
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 668.946
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.476