Learn More
Ácido 9,9'-(hidrazina-1,2-diilideno)bis(9-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)nonanoico), TRC
Código de producto. 30389260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389260 2.5 mg 2.50 miligramo
30389554 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6865202.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Nombres de analitos o componentes 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C40 H64 N2 O6
Fórmula InChI InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
Nombre IUPAC Ácido (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxi-1-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)octilideno]hidrazinilideno]-9-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)nonanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 668.946
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.476