Learn More
9,9-Dimetilxanteno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372439 5 g 5 g
11362439 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27340.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19814-75-6 | Molecular Formula: C15H14O | Molecular Weight: 210.28 g/mol
9,9-Dimethylxanthene is suitable for use in the preparation of 9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid. It may be used in the preparation of 9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene. It may be used in the preparation of 4,6-bis(dimesitylboryl)dibenzofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9,9-dimetilxanteno es adecuado para su uso en la preparación de ácido 9,9-dimetilxanteno-4,5-dicarboxílico. Puede usarse en la preparación de 9,9-dimetil-4,5-bis(difenilfosfino)xanteno. Puede usarse en la preparación de 4,6-bis(dimesitilboril)dibenzofurano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19814-75-6
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00134434
Clave InChI MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9-dimethyl-9h-xanthene, 9h-xanthene, 9,9-dimethyl, 9,9-dimethylxantene, 9,9-dimethyl xanthene, xanthene, 9,9-dimethyl, ksc182m0n, 9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene #
PubChem CID 606997
SMILES CC1(C)C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Dimethylxanthene
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 114°C to 115°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 9,9-dimetil-9H-xanteno
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza ≥98%