Learn More
Éster de pinacol de ácido 9,9-dimetilfluoreno-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499455 1 g 1 g
15409465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51950.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 569343-09-5 | C21H25BO2 | 320.239 g/mol
It is employed in the synthesis and photo physical properties of 1,2-diphenylindolizine derivatives: fluorescent blue-emitting materials for organic light-emitting device.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis y en las propiedades físicas fotográficas de los derivados de la 1,2-difenilindolizina, un material fluorescente de emisión azul para dispositivos orgánicos de emisión de luz.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569343-09-5
Fórmula molecular C21H25BO2
Peso molecular (g/mol) 320.239
Número MDL MFCD08704229
Clave InChI DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-9,9-dimethylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fl-be, amtb252, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 45358694
Nombre IUPAC 2-(9,9-dimetilfluoren-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.24
Porcentaje de pureza 95%