Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido 9,9-dimetilfluoreno-2,7-diborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459465 1 g 1 g
15469465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51954.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 325129-69-9 | C27H36B2O4 | 446.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325129-69-9
Fórmula molecular C27H36B2O4
Peso molecular (g/mol) 446.201
Número MDL MFCD08704230
Clave InChI RVFLMSKITNJVRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2-9,9-dimethyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb256, 2,2-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2,7-diyl bisboronic acid pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 20640927
Nombre IUPAC 2-[9,9-dimetil-7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fluoren-2-il]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(C)C)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2
Porcentaje de pureza 95%