Learn More
9,9-Dimetil-N-fenil-9H-flúor-2-amina, TRC
Código de producto. 30385112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385112 100 mg 100 miligramos
30376114 10 mg -
30371652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460488100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355832-04-1
Fórmula molecular C21H19N
Peso molecular (g/mol) 285.38
SMILES CC1(C)c2ccccc2c3ccc(Nc4ccccc4)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19N/c1-21(2)19-11-7-6-10-17(19)18-13-12-16(14-20(18)21)22-15-8-4-3-5-9-15/h3-14,22H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1517