Learn More
Éster de pinacol de ácido 9,9-di-n-octilfluoreno-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449465 5 g 5 g
15439465 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51953.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 302554-81-0 | Molecular Formula: C35H53BO2 | Molecular Weight: 516.617 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302554-81-0
Fórmula molecular C35H53BO2
Peso molecular (g/mol) 516.617
Número MDL MFCD16294553
Clave InChI VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-ylboronate, amtb255, 2-9,9-dioctylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolyl-9,9-dioctylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-di-n-octyl-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11477856
Nombre IUPAC 2-(9,9-dioctilfluoren-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Beilstein 8661191
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.61
Porcentaje de pureza 95%