Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido 9,9-di-n-octilfluoreno-2,7-diborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479465 1 g 1 g
15489465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51955.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 196207-58-6 | C41H64B2O4 | 642.579 g/mol
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester is a reactant in the synthesis of 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(thiophene-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione) (DPP1), a solution-processable nonfullerene electron acceptor used in organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de bis(pinacol) de ácido 9,9-di-n-octilfluoreno-2,7-diborónico sirve de reactivo en la síntesis de 6,6-(5,5-(9,9-dioctil-9H-fluoreno-2,7-diil)bis(tiofeno-5,2-diil))bis(2,5-bis(2-etilhexil)-3-(tiofen-2-il)pirrolo[3,4-c]pirrol-1,4(2H,5H)-diona) (DPP1), un aceptador electrónico sin fulereno y procesable en solución.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196207-58-6
Fórmula molecular C41H64B2O4
Peso molecular (g/mol) 642.579
Número MDL MFCD16294554
Clave InChI FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
PubChem CID 21982074
Nombre IUPAC 2-[9,9-dioctil-7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fluoren-2-il]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.58
Porcentaje de pureza 95%