Learn More
Éster de bis(1,3-propanodiol) de ácido 9,9-di-n-octilfluoreno-2,7-diborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442086 250 mg 250 miligramos
15432086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55392.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 317802-08-7 | C35H52B2O4 | 558.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317802-08-7
Fórmula molecular C35H52B2O4
Peso molecular (g/mol) 558.42
Número MDL MFCD03701607
Clave InChI KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis 1,3-propanediol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethylborate, 9 9-dioctylfluorene-2 7-bis trimethylbo, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctylfluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethyleneborate, 2,2-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4378560
Nombre IUPAC 2-[7-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-9,9-dioctyl-9H-fluoren-2-yl]-1,3,2-dioxaborinane
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OCCCO2)C2=C1C=C(C=C2)B1OCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.42
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido