Learn More
Ácido 9,9-di-n-octilfluoreno-2,7-diborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491588 1 g 1 g
15412076 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55373.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 258865-48-4 | Molecular Formula: C29H44B2O4 | Molecular Weight: 478.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 258865-48-4
Fórmula molecular C29H44B2O4
Peso molecular (g/mol) 478.29
Número MDL MFCD03701608
Clave InChI HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyldiboronic acid, 7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl boronic acid, boronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, boronic acid,b,b'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-209gn0, 7-borono-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl boronic acid, 7-borono-9,9-dioctyl-2-fluorenyl boronic acid
PubChem CID 4283240
Nombre IUPAC ácido (7-borono-9,9-dioctilfluoren-2-il) borónico
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(=CC=C2C2=C1C=C(C=C2)B(O)O)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido