Learn More
Ácido 9,9-di-n-hexilfluoreno-2,7-diborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462168 1 g 1 g
15492306 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55817.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 203927-98-4 | Molecular Formula: C25H36B2O4 | Molecular Weight: 422.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203927-98-4
Fórmula molecular C25H36B2O4
Peso molecular (g/mol) 422.18
Número MDL MFCD03427279
Clave InChI QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
PubChem CID 4524285
SMILES CCCCCCC1(CCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B(O)O)C2=C1C=C(C=C2)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido [7-(dihidroxiboranil)-9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il] borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido