Learn More
9,9-Di-n-hexil-2,7-dibromofluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413508 25 g 25 g
15423508 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56952.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 189367-54-2 | C25H32Br2 | 492.339 g/mol
It finds its application as an intermediate for polymeric light-emitting diodes and as an OLED material because of their pure blue emission and efficient electroluminescence coupled with a high charge-carrier mobility and good process ability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio para diodos emisores de luz poliméricos y como material OLED, debido a su emisión azul pura y su electroluminiscencia eficiente, junto con una alta movilidad de carga y buena capacidad de proceso.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189367-54-2
Fórmula molecular C25H32Br2
Peso molecular (g/mol) 492.339
Número MDL MFCD03427215
Clave InChI OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
PubChem CID 3539647
Nombre IUPAC 2,7-dibromo-9,9-dihexilfluoreno
SMILES CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.33
Porcentaje de pureza 98%