Learn More
9,9-Di-n-dodecil-2,7-dibromofluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492778 25 g 25 g
15402788 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56320.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 286438-45-7 | C37H56Br2 | 660.663 g/mol
It is an intermediate for polymeric light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio para diodos de emisión de luz polimérica.
Notas
Almacena en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286438-45-7
Fórmula molecular C37H56Br2
Peso molecular (g/mol) 660.663
Número MDL MFCD03427215
Clave InChI KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-didodecyl-2,7-dibromofluorene, 9 9-didodecyl-2 7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-fluorene, acmc-209h3v, ksc561q2d, 2,7-dibromo-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene,2,7-dibromo-9,9-didodecyl
PubChem CID 5140914
Nombre IUPAC 2,7-dibromo-9,9-didodecilfluoreno
SMILES CCCCCCCCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Punto de fusión 50°C to 55°C
Punto de ebullición 180°C (0.15 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.65
Porcentaje de pureza 98%